Learn More
1-Brom-2,2-dimethylpropan, TRC
Artikelnummer. 30334732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334732 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334732 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3919751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
CAS 630-17-1
Summenformel C5H11Br
Menge 1 g
Synonym 2,2-Dimethyl-1-bromopropane, 2,2-Dimethylpropyl bromide, Neopentyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)CBr
IUPAC-Name 1-Brom-2,2-Dimethylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 151.04
Formelmasse 150.0044