Learn More
1-Brom-2,3,5-Trifluorbenzol, 98 %
Artikelnummer. 11480441
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480441 1 g 1 Gramm
11490441 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480441 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20000.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133739-70-5
Summenformel C6H2BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 210.98
MDL-Nummer MFCD00012232
InChI-Schlüssel XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-trifluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,5-trifluoro, 1-bromo-2,3,5-trifluoro-benzene, pubchem2305, acmc-209bte, intermediates-zcf02035, 2,3,5-trifluorobromo benzene, 2,3,5-trifluorophenyl bromide, paragos 390204, benzene,1-bromo-2,3,5-trifluoro
PubChem CID 2736399
IUPAC-Name 1-Brom-2,3,5-Trifluorbenzol
SMILES FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Dichte 1.777
Siedepunkt 143°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.485
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 7369071
Formelmasse 210.98
Reinheit (%) 98%