Learn More
1-Brom-2,3-Difluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497184
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497184 1 g 1 Gramm
11407194 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497184 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21585.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 38573-88-5 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38573-88-5
Summenformel C6H3BrF2
Molekulargewicht (g/mol) 192.991
MDL-Nummer MFCD00061136
InChI-Schlüssel RKWWASUTWAFKHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluorobromobenzene, 2,3-difluorobrmorobenzene, 1-bromo-2,3-difluoro-benzene, 3-bromo-1,2-difluorobenzene, difluorobromobenzene, pubchem1041, acmc-1aibi, 2,3-diflurobromobenzene, 2,3-difluorophenyl bromide, 2,3-difluoro-1-bromobenzene
PubChem CID 2733260
IUPAC-Name 1-Brom-2,3-Difluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Dichte 1.724
Siedepunkt 69°C to 70°C (12 mmHg)
Flammpunkt 61°C (141°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 1 g
Formelmasse 192.99
Reinheit (%) 98%