Learn More
1-Brom-2,4,5-trifluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene |
| CAS | 327-52-6 |
| Schmelzpunkt | -19.0°C |
| Dichte | 1.8020g/mL |
| Siedepunkt | 143.0°C to 144.0°C |
| Flammpunkt | 55°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Summenformel | C6H2BrF3 |
| Strukturformel | BrC6H2F3 |
| Mehr anzeigen |