Learn More
1-Brom-2,4,5-trifluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11473974
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473974 1 g 1 Gramm
11483974 5 g 5 Gramm
11493974 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473974 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11962.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Brom-2,4,5-Trifluorbenzol ist das Zwischenprodukt von Flüssigkristallen. Die Derivate dieser Verbindung können als Zwischenprodukte für die Synthese von qunolone antibakteriell verwendet werden. Es wird in der Synthese von 3-Ethenyl,3-Ethynyl,3-aryl und 3-cyclopropyl-2, 4, 5-Trifluorbenzoesäuren aus 1-Brom-2, 4, 5-Trifluorbenzol und 2, 4, 5-Trifluor-3-hydroxybenzoesäure verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 327-52-6
Summenformel C6H2BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 210.981
MDL-Nummer MFCD00000306
InChI-Schlüssel DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
PubChem CID 67597
IUPAC-Name 1-Brom-2,4,5-Trifluorbenzol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 1.806
Siedepunkt 143°C to 144°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Brechungsindex 1.486
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1636588
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.98
Reinheit (%) ≥98%