Learn More
1-Brom-2,4-dinitrobenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene |
| CAS | 584-48-5 |
| Summenformel | C6H3BrN2O4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrobromobenzene, 2,4-Dinitrophenyl Bromide, 2,4-Nitrophenyl Bromide, 2-Bromo-1,5-dinitrobenzene, 4-Bromo-1,3-dinitrobenzene, 6-Bromo-1,3-dinitrobenzene-d3, NSC 3808, o,p-Dinitrophenyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3BrN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-Brom-2,4-dinitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 247 |
| Formelmasse | 245.9276 |