Learn More
1-Brom-2-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543434 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10543434 1 g Glasflasche 1 Gramm
10553434 5 g Glasflasche 5 Gramm
15149283 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10543434
Marke: Thermo Scientific Acros 387020010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3355-28-0 | C4H5Br | 132.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3355-28-0
Summenformel C4H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 132.99
MDL-Nummer MFCD00190233
InChI-Schlüssel LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne
PubChem CID 2756862
IUPAC-Name 1-Brombut-2-in
SMILES CC#CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-butyne
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Grün-gelb
Dichte 1.4730g/mL
Siedepunkt 40.0°C to 41.0°C
Flammpunkt 36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CCCH2Br
Brechungsindex 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.473
Formelmasse 132.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2-butyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.