Learn More
1-Brom-2-chlor-3-fluor-4-(trifluormethyl)-benzol, TRC
Artikelnummer. 30339162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339162 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339162 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB682615250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)-benzene
CAS 1260890-50-3
Summenformel C7H2BrClF4
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H2BrClF4/c8-4-2-1-3(7(11,12)13)6(10)5(4)9/h1-2H
SMILES OC(=O)CN(C)CP(O)(O)=O
IUPAC-Name 1-Brom-2-chlor-3-fluor-4-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 277.44