Learn More
1-Brom-2-Chlorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
1-Bromo-2-chlorobenzene finds application in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis. It is also used as an intermediate in pharmaceutical and synthetic chemistry. Further, it acts as a reagent in the preparation of arylpiperidines and aryltetrahydropyridines as 5-HT2C agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromo-2-chlorobenzene finds application in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis. Es wird auch als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und synthetischen Chemie verwendet. Weiterhin dient es als Reagenz bei der Herstellung von Arylpiperidinen und Aryltetrahydropyridinen als 5-HT2C-Agonisten.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1-Bromo-2-chlorobenzene finds application in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis. Es wird auch als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und synthetischen Chemie verwendet. Weiterhin dient es als Reagenz bei der Herstellung von Arylpiperidinen und Aryltetrahydropyridinen als 5-HT2C-Agonisten.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-chlorobenzene |
Schmelzpunkt | -13°C |
Dichte | 1.649 |
Siedepunkt | 203°C to 205°C |
Menge | 50 g |
Brechungsindex | 1.5815 |
Beilstein | 1855303 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 191.46 |
Reinheit (%) | ≥98% |