Learn More
1-Brom-2-chlorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30336190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336190 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336190 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6823101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromochlorobenzene
CAS 694-80-4
Summenformel C6 H4 Br Cl
Menge 1 g
Synonym Benzene, 1-bromo-2-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Bromo-2-chlorobenzene (ACI), 1-Chloro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-chlorobenzene, 2-Bromochlorobenzene, 2-Bromophenyl chloride, 2-Chloro-1-bromobenzene, 2-Chlorobromobenzene, 2-Chlorophenyl bromide, NSC 59694, o-Bromochlorobenzene, o-Bromophenyl chloride, o-Chlorobromobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1Br
IUPAC-Name 1-Brom-2-Chlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 191.45
Formelmasse 189.9185