Learn More
1-Brom-2-Chlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489473
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11489473
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12349.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 107-04-0 | C2H4BrCl | 143.408 g/mol
1-Bromo-2-chloroethane was used in regio- and diastereoselective synthesis of 2-alkylidenetetrahydrofurans. 1-Bromo-2-chloroethane is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is used as a as fumigant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2-Chlorethan wurde in der regio- und diastereoselektiven Synthese von 2-Alkylidenetrahydrofuran verwendet. 1-Brom-2-chlorethan wird als Lösungsmittel und als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet. Wird als Begasungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (7 g/l (20 °C). Löslich in Ethanol, Ethylether und Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-04-0
Summenformel C2H4BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 143.408
MDL-Nummer MFCD00000962
InChI-Schlüssel IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane
PubChem CID 7849
ChEBI CHEBI:19032
IUPAC-Name 1-Brom-2-Chlorethan
SMILES C(CBr)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-chloroethane
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.726
Siedepunkt 106°C to 107°C
Flammpunkt None
Geruch Sweet
Strukturformel ClCH2CH2Br
Brechungsindex 1.49
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 605265
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water ( 7g/L (20°C). Soluble in ethanol,ethyl ether,chloroform.
Formelmasse 143.42
Reinheit (%) 98%