Learn More
1-Bromo-2-chloroethane-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-chloroethane-D4 |
| CAS | 1219795-52-4 |
| Summenformel | C2 D4 Br Cl |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Ethane-1,1,2,2-d4, 1-bromo-2-chloro- (ACI), 1-Bromo-2-chloroethane-1,1,2,2-d4 (ACI), 1-Bromo-2-chloroethane-d4, 1-Bromo-2-chloroethane-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-Name | 1-bromo-2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.4348 |
| Formelmasse | 145.9436 g/mol |
| Mehr anzeigen |