Learn More
1-Bromo-2-chloroethane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-chloroethane |
| CAS | 107-04-0 |
| Summenformel | C2 H4 Br Cl |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-chloroethane, 1-Chloro-2-bromoethane, 2-Bromo-1-chloroethane, 2-Bromoethyl chloride, 2-Chloroethyl bromide, Ethylene chlorobromide, NSC 60186, β-Chloroethyl bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2 |
| SMILES | ClCCBr |
| IUPAC-Name | 1-bromo-2-chloroethane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.41 |
| Formelmasse | 141.9185 |