Learn More
1-Brom-2-Ethylbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491420 25 mL 25 Milliliter
11481420 5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491420 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26445.AC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3814-34-4 | C6H13Br | 165.074 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3814-34-4
Summenformel C6H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 165.074
MDL-Nummer MFCD00000219
InChI-Schlüssel KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
PubChem CID 77432
IUPAC-Name 3-(Brommethyl)Pentan
SMILES CCC(CC)CBr
Spécification
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-ethylbutane
Dichte 1.179
Siedepunkt 145°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.4515
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 165.07
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.