Learn More
1-Brom-2-fluorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30339845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339845 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339845 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6886255G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-fluorobenzene
CAS 1072-85-1
Summenformel C6 H4 Br F
Menge 5 g
Synonym 1-Bromo-2-fluorobenzene, 1-Fluoro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-fluorobenzene, 2-Bromofluorobenzene, 2-Bromophenyl fluoride, 2-Fluoro-1-bromobenzene, 2-Fluorobromobenzene, 2-Fluorophenyl bromide, NSC 59696, o-Bromofluorobenzene, o-Fluorobromobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Fc1ccccc1Br
IUPAC-Name 1-Brom-2-Fluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 175
Formelmasse 173.948