Learn More
1-Brom-2-Iodtetrafluorethan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480397 100 g 100 Gramm
11460397 5 g 5 Gramm
11470397 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21771.22
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 421-70-5 | C2BrF4I | 306.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 421-70-5
Summenformel C2BrF4I
Molekulargewicht (g/mol) 306.82
MDL-Nummer MFCD00042136
InChI-Schlüssel ZYNPYKGTNSXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-iodotetrafluoroethane, 1-bromotetrafluoro-2-iodoethane, unii-e75xu1n0mr, e75xu1n0mr, ethane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, ccris 9437, acmc-1amr3, 1-bromo-2-iodoperfluoroethane, 1-iodo-2-bromotetrafluoroethane, 2-iodo-1-bromotetrafluoroethane
PubChem CID 67902
IUPAC-Name 1-Brom-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethan
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-iodotetrafluoroethane
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 1.648
Siedepunkt 78°C
Brechungsindex 1.433
Menge 100 g
Beilstein 1688466
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 306.82
Reinheit (%) 97%