Learn More
1-Brom-2-Methylnaphthalin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10764271 25 g Glasflasche 25 Gramm
10195683 5 g Glasflasche 5 Gramm
10143300 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154260250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2586-62-1 | C11H9Br | 221.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2586-62-1
Summenformel C11H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 221.10
MDL-Nummer MFCD00003871
InChI-Schlüssel CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl
PubChem CID 75754
IUPAC-Name 1-Brom-2-Methylnaphthalin
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Namenshinweis 90-95%
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.4100g/mL
Siedepunkt 296.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C10H6Br
Brechungsindex 1.6480 to 1.6500
Menge 25 g
Beilstein 05, 568
Relative Dichte 1.41
Formelmasse 221.1
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.