Learn More
1-Brom-2-Methylpropan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486696 1000 g 1000 Gramm
11496696 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23854.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.24 €
    93.65 € / 1000 Gramm
    Sparen 20.59 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-77-3 | C4H9Br | 137.02 g/mol
1-Bromo-2-methylpropane is used as a synthetic reagent for the preparation of 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide by reaction with 1-ethylimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2-Methylpropan wird als synthetisches Reagenz für die Herstellung von 1-Ethyl-1,3-Isobutylimidazoliumbromid durch Reaktion mit 1-Ethylimidazol verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Mischbar mit Alkohol, Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-77-3
Summenformel C4H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
MDL-Nummer MFCD00000217
InChI-Schlüssel HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal
PubChem CID 6555
IUPAC-Name 1-Brom-2-Methylpropan
SMILES CC(C)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-methylpropane
Schmelzpunkt -118°C
Dichte 1.255
Siedepunkt 90°C to 92°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Brechungsindex 1.435
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2342
Beilstein 1730915
Merck Index 14,5135
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether.
Formelmasse 137.02
Reinheit (%) ≥98%