Learn More
1-Brom-2-methylpropan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-methylpropane |
| CAS | 78-77-3 |
| Summenformel | C4H9Br |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 1-Methyl-2-propyl Bromide, 2-Methylpropyl Bromide, Bromoisobutane, Isobutyl Bromide, NSC 8416, iso-Butyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CBr |
| IUPAC-Name | 1-Brom-2-Methylpropan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.02 |
| Formelmasse | 135.9888 |