Learn More
1-Brom-2-methylpropan, TRC
Artikelnummer. 30328994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328994 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328994 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68566050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-methylpropane
CAS 78-77-3
Summenformel C4H9Br
Menge 50 g
Synonym 1-Methyl-2-propyl Bromide, 2-Methylpropyl Bromide, Bromoisobutane, Isobutyl Bromide, NSC 8416, iso-Butyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CBr
IUPAC-Name 1-Brom-2-Methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
Formelmasse 135.9888