Learn More
1-Brom-2-naphthaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30330650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330650 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330650 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6884551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-naphthaldehyde
CAS 3378-82-3
Summenformel C11H7BrO
Menge 1 g
Synonym 1-Bromo-2-naphthalenecarboxaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
IUPAC-Name 1-Brom-2-naphthaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 235.08
Formelmasse 233.97