Learn More
1-Brom-2-nitrobenzo-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-nitrobenze-d4 |
| CAS | 1020720-09-5 |
| Summenformel | C6 2H4 Br N O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4-d4, 5-bromo-6-nitro- (ACI), 5-Bromo-6-nitrobenzene-1,2,3,4-d4 (ACI), 1-Bromo-2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzene, 1-Bromo-2-nitrobenzene-D4, 2-Bromonitrobenzene-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Br)c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-Brom-2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.03 |
| Formelmasse | 204.9676 |