Learn More
1-Brom-2-nitrobenzol, TRC
Artikelnummer. 30337706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337706 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6861755G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-nitrobenzene
CAS 577-19-5
Summenformel C6 H4 Br N O2
Menge 5 g
Synonym 1-Bromo-2-nitrobenzene, 2-Bromo-1-nitrobenzene, 2-Bromonitrobenzene, 2-Nitro-1-bromobenzene, 2-Nitrobromobenzene, 2-Nitrophenyl bromide, NSC 403836, o-Bromonitrobenzene, o-Nitrobromobenzene, o-Nitrophenyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1Br
IUPAC-Name 1-Brom-2-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 202.01
Formelmasse 200.9425