Learn More
1-Brom-2-phenoxyethan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-phenoxyethane |
| CAS | 589-10-6 |
| Summenformel | C8 H9 Br O |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Tamsulosin Impurity 20 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | BrCCOc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Bromethoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.06 |
| Formelmasse | 199.9837 |