Learn More
1-Brom-3,4-dichlorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30338512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338512 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6910132.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
CAS 18282-59-2
Summenformel C6H3BrCl2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
SMILES Clc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC-Name 4-Brom-1,2-Dichlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 225.9
Formelmasse 223.8795