Learn More
1-Brom-3,5-dimethoxybenzol, Mikromol™
Beschreibung
1-Brom-3,5-dimethoxybenzol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene |
| CAS | 20469-65-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H9 Br O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(Br)cc(OC)c1 |
| IUPAC-Name | 1-Brom-3,5-Dimethoxybenzol |
| Mehr anzeigen |