Learn More
1-Bromo-3,5-Dimethyladamantan, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 242.067 |
| Reinheit (%) | >95% |