Learn More
1-Brom-3-Chlorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447906
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447906 500 g 500 Gramm
11437906 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14026.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-37-2 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
1-Bromo-3-chlorobenzene undergoes bromine-magnesium exchange reactions with i-PrMgCl-LiCl in THF at 0°C and is strongly accelerated by electron-withdrawing substituents. It acts as test substrate to study the application of a new catalytic system for cyanation of various aryl halides using K4[Fe(CN)6] as cyanating source.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-3-Chlorbenzol unterliegt mit i-PrMgCl-LiCl in THF bei 0 °C Bromin-Magnesium-Austauschreaktionen und wird durch elektronenabziehende Substituenten stark beschleunigt. Es dient als Testsubstrat zur Untersuchung der Anwendung eines neuen katalytischen Systems für die Zyanation verschiedener Arylhalogenide unter Verwendung von K4[Fe(CN)6] als Zyanisierungsquelle.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-37-2
Summenformel C6H4BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 191.45
MDL-Nummer MFCD00000568
InChI-Schlüssel JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
PubChem CID 7928
IUPAC-Name 1-Brom-3-Chlorbenzol
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-chlorobenzene
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 1.63
Menge 500 g
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.577
Beilstein 1446353
Siedepunkt 195°C to 196°C
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 191.46
Reinheit (%) 99%