Learn More
1-Bromo-3-Chlorpropan, TRC
Product Code. 18050650
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Unit Size:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
18050650 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18050650 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68245010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-chloropropane
CAS 109-70-6
Summenformel C3 H6 Br Cl
Menge 10 g
Synonym 1-Bromo-3-chloropropane, 1-Chloro-3-bromopropane, 3-Bromo-1-chloropropane, 3-Bromopropyl chloride, 3-Chloro-1-bromopropane, 3-Chloropropan-1-yl bromide, 3-Chloropropyl bromide, NSC 9183, Trimethylene bromide chloride, Trimethylene chlorobromide, ω-Chlorobromopropane
InChI-Formel InChI=1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMILES ClCCCBr
IUPAC-Name 1-Brom-3-Chlorpropan
Molekulargewicht (g/mol) 157.44
Formelmasse 155.9341