Learn More
1-Brom-3-ethylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30339400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339400 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339400 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68584025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-ethylbenzene
CAS 2725-82-8
Summenformel C8H9Br
Menge 25 g
Synonym (3-Ethylphenyl)bromide, 3-Bromo-1-ethylbenzene, 3-Ethylbromobenzene, m-Bromoethylbenzene, m-Ethylbromobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1cccc(Br)c1
IUPAC-Name 1-Brom-3-ethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
Formelmasse 183.9888