Learn More
1-Brom-3-Methyl-2-Buten, 90+ %, stab. mit Silber, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435383
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435383 10 g 10 Gramm
11445383 50 g 50 Gramm
11455383 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435383 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13388.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149.031 g/mol
1-Bromo-3-methyl-2-butene is considered as a source of 3,3-dimethylallyl group and used in the preparation of natural products. It is also employed in the synthesis of base-modified pyrimidine nucleosides. Further, it is used in the preparation of (±)-eldanolide, 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan and (±)-fumagillin, an antibiotic isolated from Aspergillus fumigattus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-3-Methyl-2-buten wird als Quelle der 3,3-Dimethylallylgruppe angesehen und bei der Herstellung natürlicher Produkte verwendet. Es wird auch bei der Synthese von basenmodifizierten Pyrimidinnukleosiden eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von (±)-eldanolid, 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan und (±)-fumagillin, einem aus Aspergillus fumigattus isolierten Antibiotikum, verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar
Hinweise
Kühl lagern. Mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen nicht kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870-63-3
Summenformel C5H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 149.031
MDL-Nummer MFCD00000242
InChI-Schlüssel LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
PubChem CID 70092
IUPAC-Name 1-Brom-3-Methylbut-2-en
SMILES CC(=CCBr)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Namenshinweis stabilized with silver
Dichte 1.281
Siedepunkt 135°C
Flammpunkt 32°C (90°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4895
Menge 10 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1420778
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water
Formelmasse 149.03
Reinheit (%) ≥90%