Learn More
1-Brom-3-Phenylpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497956 2500 g 2500 Gramm
11477956 100 g 100 Gramm
11487956 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14050.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199.09 g/mol
1-Bromo-3-phenylpropane is used in the synthesis of MraY natural inhibitors as antibacterial agents. Also used in the preparation of quinolinone derivatives as potent and selective MAO-B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-3-Phenylpropan wird bei der Synthese von Mray-natürlichen Inhibitoren als antibakterielle Wirkstoffe verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Chinolinon-Derivaten als starke und selektive MAO-B-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise). Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-59-2
Summenformel C9H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 199.09
MDL-Nummer MFCD00000257
InChI-Schlüssel XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
PubChem CID 12503
IUPAC-Name 3-Brompropylbenzol
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-phenylpropane
Dichte 1.308
Siedepunkt 219°C to 220°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 2500 g
Beilstein 2205527
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly). Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 199.09
Reinheit (%) 98%