Learn More
1-Brom-3-phenylpropan, TRC
Artikelnummer. 30343164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343164 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343164 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68706010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-phenylpropane
CAS 637-59-2
Summenformel C9H11Br
Menge 10 g
Synonym (3-Bromopropyl)benzene, (gamma-Bromopropyl)benzene, 1-Bromo-3-phenylpropane, 1-Phenyl-3-bromopropane, 3-Bromo-1-phenylpropane, 3-Phenyl-1-bromopropane, 3-Phenylpropyl Bromide, NSC 133438
InChI-Formel InChI=1S/C9H11Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
SMILES BrCCCc1ccccc1
IUPAC-Name 3-Brompropylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 199.09
Formelmasse 198.0044