Learn More
1-Brom-3-(trifluormethyl)benzol, TRC
Artikelnummer. 30339407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339407 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68839050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene
CAS 401-78-5
Summenformel C7H4BrF3
Menge 50 g
Synonym 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-trifluoromethylbenzene, 3-(Trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, 3-Bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-Bromobenzotrifluoride, 3-Bromobenzyltrifluoride, 3-Bromotrifluoromethylbenzene, NSC 9468, m-(Trifluoromethyl)bromobenzene, m-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, m-Bromo(trifluoromethyl)benzene, m-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, m-Bromobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
IUPAC-Name 1-Brom-3-(Trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 225.01
Formelmasse 223.9448