Learn More
1-Brom-3-(trifluormethyl)benzol, TRC
Artikelnummer. 30331073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331073 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331073 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB688390100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene
CAS 401-78-5
Summenformel C7H4BrF3
Menge 100 g
Synonym 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-trifluoromethylbenzene, 3-(Trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, 3-Bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-Bromobenzotrifluoride, 3-Bromobenzyltrifluoride, 3-Bromotrifluoromethylbenzene, NSC 9468, m-(Trifluoromethyl)bromobenzene, m-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, m-Bromo(trifluoromethyl)benzene, m-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, m-Bromobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
IUPAC-Name 1-Brom-3-(Trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 225.01
Formelmasse 223.9448