Learn More
1-Brom-4-Chlorbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440233 100 g 100 Gramm
11430233 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440233 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11399.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6940-78-9 | C4H8BrCl | 171.462 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6940-78-9
Summenformel C4H8BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 171.462
MDL-Nummer MFCD00001010
InChI-Schlüssel NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
PubChem CID 81364
IUPAC-Name 1-Brom-4-Chlorbutan
SMILES C(CCBr)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-chlorobutane
Dichte 1.489
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.4875
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1098275
Formelmasse 171.47
Reinheit (%) 99%