Learn More
1-Brom-4-chlorbutan, TRC
Artikelnummer. 30337050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337050 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337050 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6826501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-chlorobutane
CAS 6940-78-9
Summenformel C4H8BrCl
Menge 1 g
Synonym 1-Chloro-4-bromobutane, 4-Bromo-1-chlorobutane, 4-Bromobutyl Chloride, 4-Chloro-1-bromobutane, 4-Chlorobutyl Bromide, NSC 60193, Tetramethylenechlorobromide
InChI-Formel InChI=1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES BrCCCCCl
IUPAC-Name 1-Brom-4-Chlorbutan
Molekulargewicht (g/mol) 171.46