Learn More
1-Brom-4-Fluor-2-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene |
| Schmelzpunkt | 39°C to 42°C |
| Siedepunkt | 148°C to 150°C (35 mmHg) |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2364227 |
| Formelmasse | 220.01 |
| Reinheit (%) | 98% |