Learn More
1-Brom-4-Iodonaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15482199 1 g 1 Gramm
15402209 250 mg 250 Milligramm
15492199 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482199 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64825.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 63279-58-3 | C10H6BrI | 332.966 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als OLED-Material verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. (3.6 g/l) (25 °C)
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63279-58-3
Summenformel C10H6BrI
Molekulargewicht (g/mol) 332.966
MDL-Nummer MFCD01166242
InChI-Schlüssel HQHHKYXPFKHLBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4-bromonaphthalene, 1-iodo-4-bromoaphthalene, 1-bromo-4-iodonaphth, naphthalene, 1-bromo-4-iodo
PubChem CID 5073667
IUPAC-Name 1-Brom-4-Iodonaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2I)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-iodonaphthalene
Schmelzpunkt 84°C to 89°C
Menge 1 g
Beilstein 2044950
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. (3.6g/L) (25°C)
Formelmasse 332.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest