Learn More
1-Brom-4-phenoxybenzol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether) |
| CAS | 101-55-3 |
| Summenformel | C12 H9 Br O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Benzene, 1-bromo-4-phenoxy-, Ether, p-bromophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Bromo-4-phenoxybenzene, 4-Bromodiphenyl ether, 4-Bromophenoxybenzene, 4-Bromophenyl phenyl ether, 4-Phenoxy-1-bromobenzene, 4-Phenoxybromobenzene, 4-Phenoxyphenyl bromide, BDE 3, NSC 5619, PBDE 3, p-Bromodiphenyl ether, p-Bromophenoxybenzene, p-Bromophenyl phenyl ether, p-Phenoxybromobenzene, p-Phenoxyphenyl bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H |
| SMILES | Brc1ccc(Oc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-brom-4-phenoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.1 |
| Formelmasse | 247.9837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?