Learn More
1-Brom-4-Phenylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490758
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490758 1 g 1 Gramm
11400768 5 g 5 Gramm
11410768 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25237.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13633-25-5 | C10H13Br | 213.12 g/mol
1-Bromo-4-phenylbutane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-4-phenylbutan wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13633-25-5
Summenformel C10H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 213.12
MDL-Nummer MFCD00154988
InChI-Schlüssel XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-phenylbutane, 4-bromobutyl benzene, 4-phenylbutyl bromide, 4-phenyl 1-butyl bromide, 4-phenyl-1-butyl bromide, 4-phenyl-1-bromobutane, 1-bromo-4-phenyl-butane, benzene, 4-bromobutyl, benzene, bromobutyl, 4-phenyl-1-bromo butane
PubChem CID 259668
SMILES BrCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-phenylbutane
Dichte 1.214
Siedepunkt 131°C to 133°C (12 mmHg)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (4-Brombutyl)benzol
Formelmasse 213.12
Reinheit (%) 98%