Learn More
1-Brom-5-chlorpentan, TRC
Artikelnummer. 30347616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347616 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347616 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6825905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-5-chloropentane
CAS 54512-75-3
Summenformel C5H10BrCl
Menge 5 g
Synonym 1-Bromo-5-chloropentane, 5-Bromo-1-chloropentane, 5-Chloropentyl Bromide, NSC 50474
InChI-Formel InChI=1S/C5H10BrCl/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
SMILES ClCCCCCBr
IUPAC-Name 1-Brom-5-Chlorpentan
Molekulargewicht (g/mol) 185.49