Learn More
1-Brom-5-Fluorpentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492169 1 g 1 Gramm
15412179 250 mg 250 Milligramm
15402179 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64806.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 407-97-6 | C5H10BrF | 169.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Brom-5-Fluorpentan wurde zur Herstellung von 18F-markierten (Anilido)piperidinderivaten als μ-Opioid-Rezeptor-Bildgebungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (in Methanol). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 407-97-6
Summenformel C5H10BrF
Molekulargewicht (g/mol) 169.037
MDL-Nummer MFCD01709395
InChI-Schlüssel GMYIZICPHREVDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1-bromo-5-fluoro, 5-fluoroamyl bromide, 5-fluoropentyl bromide, fluoropentyl bromide, 5-bromopentyl fluoride, acmc-20a2uo, 1-bromo-5-fluoro-pentane, pentane,1-bromo-5-fluoro, 4-01-00-00313 beilstein handbook reference, ksc493m6b
PubChem CID 120236
IUPAC-Name 1-Brom-5-Fluorpentan
SMILES C(CCF)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-5-fluoropentane
Farbe Farblos
Dichte 1.360 g/mL
Siedepunkt 162°C
Strukturformel F(CH2)5Br
Brechungsindex 1.4406
Menge 1 g
Beilstein 1697258
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (in methanol). Slightly soluble in water.
Formelmasse 169.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit