Learn More
1-Brom-5-Phenylpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569223 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10569223 5 g Glasflasche 5 Gramm
10564764 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10569223 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 384740050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14469-83-1 | C11H15Br | 227.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14469-83-1
Summenformel C11H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 227.14
MDL-Nummer MFCD01075177
InChI-Schlüssel QICUPOFVENZWSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromopentyl benzene, 1-bromo-5-phenylpentane, benzene, 5-bromopentyl, 5-phenylpentyl bromide, 1-bromo-5-phenyl-pentane, 5-bromo-n-pentyl benzene, 5-bromo-pentyl-benzene, 5-brompentyl benzol, phenylpentyl bromide, 5-phenylpentylbromide
PubChem CID 285561
IUPAC-Name 5-Brompentylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCBr
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-5-phenylpentane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 148°C (18.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5(CH2)5Br
Brechungsindex 1.5320 to 1.534
Menge 5 g
Relative Dichte 1.23
Formelmasse 227.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-5-phenylpentane
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.