Learn More
1-Bromobenzene, TRC
Artikelnummer. 30341113
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30341113 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30341113
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB680145100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromobenzene
CAS 108-86-1
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6 H5 Br
Menge 100 mg
Synonym Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Brc1ccccc1
IUPAC-Name bromobenzene
Molekulargewicht (g/mol) 157.01
Formelmasse 155.9575
Reinheit (%) >95