Learn More
1-Brombutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338853 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10338853 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10387763 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10509820 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10704601 1 L Glasflasche -
11390360 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10338853 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106770025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-65-9
Summenformel C4H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
MDL-Nummer MFCD00000260
InChI-Schlüssel MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
IUPAC-Name 1-Brombutan
SMILES CCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromobutane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -112.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2700g/mL
Siedepunkt 100.0°C to 104.0°C
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3Br
Brechungsindex 1.4380 to 1.4404
Menge 2.5 L
Beilstein 01,119
Merck Index 15,1555
Relative Dichte 1.27
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.608g/L (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene and ccl4
Formelmasse 137.02
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.