missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromodecane-9,9,10,10,10-d5, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-D5 |
| CAS | 1219802-02-4 |
| Summenformel | C10 D5 H16 Br |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 1-Bromodecane-d5, 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-D5, 10-Bromodecane-1,1,1,2,2-d5, 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-d5, 1-Decyl-9,9,10,10,10-d5 bromide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCBr |
| IUPAC-Name | 10-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriodecane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 226.2086 |
| Formelmasse | 225.114 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur