missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromododecane-12,12,12-d3, CDN

Artikelnummer. 30319131
Click to view available options
Menge:
0.1 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30319131

Marke: CDN CDND39730.1G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Bromododecane-12,12,12-D3
CAS 204259-68-7
Summenformel C12 D3 H22 Br
Menge 0.1 g
Synonym Dodecane-1,1,1-d3, 12-bromo- (9 CI), 12-Bromododecane-1,1,1-d3, 1-Bromododecane-12,12,12-d3, 1-Bromododecane-12,12,12-D3, Dodecyl bromide-12,12,12-d3, Lauryl bromide-ω-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCBr
IUPAC-Name 12-bromo-1,1,1-trideuteriododecane
Molekulargewicht (g/mol) 252.2494
Formelmasse 251.1328 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt