Learn More
1-Bromdodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229108 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10070640
Marke: Thermo Scientific Acros 106912500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-15-7
Summenformel C12H25Br
Molekulargewicht (g/mol) 249.23
InChI-Schlüssel PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
IUPAC-Name 1-Bromdodecan
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromododecane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -11°C to 9°C
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 134.0°C to 135.0°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)11Br
Brechungsindex 1.4570 to 1.4590
Menge 250 mL
Beilstein 01,II,133
Merck Index 15,5444
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 249.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromododecane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lauryl bromide