Learn More
1-Bromdodecan (n-Laurylbromid), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromododecane (n-Lauryl Bromide) |
| CAS | 143-15-7 |
| Summenformel | C12H25Br |
| Menge | 250 g |
| Synonym | 1-Dodecyl Bromide, 12-Bromododecane, Dodecyl Bromide, Lauryl Bromide, NSC 6786, n-Dodecyl Bromide, n-Lauryl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-Name | 1-Bromdodecan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.23 |
| Formelmasse | 248.114 |